Läs mer
D,L-Alpha-Aminopimelic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-alpha-Aminopimelic acid |
| CAS | 627-76-9 |
| Molekylformel | C7 H13 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Aminopimelate, 2-Aminoheptanedioic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO4/c8-5(7(11)12)3-1-2-4-6(9)10/h5H,1-4,8H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | NC(CCCCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-aminoheptanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vikt | 175.0845 |