Läs mer
D,L-Alpha-Hydroxy Myristic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-a-Hydroxymyristic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17) |
| Formel vikt | 244.2038 |