Läs mer
D,L-Azatryptophan Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-Azatryptophan Hydrate |
| CAS | 7146-37-4 |
| Molekylformel | C10H13N3O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | alpha-Amino-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-propanoic Acid Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3O2.H2O/c11-8(10(14)15)4-6-5-13-9-7(6)2-1-3-12-9;/h1-3,5,8H,4,11H2,(H,12,13)(H,14,15);1H2 |
| LEDER | O.NC(Cc1c[nH]c2ncccc12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)propanoic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.23 |