Läs mer
D, L-bensylsuccininsyra, TRC
Produktkod. 30340116
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30340116 5 g
1 options
Produktkod. 30340116 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2920005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D,L-Benzylsuccinic Acid
CAS 884-33-3
Molekylformel C11 H12 O4
Kvantitet 5 g
Synonym Butanedioic acid, 2-(phenylmethyl)-, Butanedioic acid, (phenylmethyl)- (9CI), Succinic acid, benzyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylmethyl)butanedioic acid, 2-Benzylbutanedioic acid, 2-Benzylsuccinic acid, Benzylsuccinic acid, DL-Benzylsuccinic acid, NSC 20708, α-Benzylsuccinic acid
InChI formel InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)7-9(11(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
LEDER OC(=O)CC(Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-bensylbutanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 208.21
Formel vikt 208.0736