Läs mer
D,L-Buthionine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-Buthionine |
| CAS | 4378-14-7 |
| Molekylformel | C8 H17 N O2 S |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2S/c1-2-3-5-12-6-4-7(9)8(10)11/h7H,2-6,9H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CCCCSCCC(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-butylsulfanylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.29 |
| Formel vikt | 191.098 |