Läs mer
D,L-Carbidopa, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L Carbidopa |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 226.0954 |