Läs mer
D, L-karnitinklorid, TRC
Produktkod. 30005167
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30005167 5 g
1 options
Produktkod. 30005167 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1841005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Carnitine chloride
CAS 461-05-2
Molekylformel C7 H16 N O3 . Cl
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (±)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, (±)- (8CI), (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride, (±)-Carnitine chloride, (±)-Carnitine hydrochloride, Aplegin, Bicarnesine, Carnitine chloride, Carnitine, hydrochloride, DL-Carnitine chloride, DL-Carnitine hydrochloride, Monocamin, d,l-Carnitine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(=O)O
IUPAC-namn (3-karboxy-2-hydroxypropyl)-trimetylazanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 197.66
Formel vikt 197.0819