Läs mer
D,L-erytro-4'-metyl-alfa-(1-isopropylaminoetyl) bensylalkoholhydroklorid, TRC
Produktkod. 30179009
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179009 10 g
30179164 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179009 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31450010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13549-69-4
Molekylformel C13 H21 N O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 243.77
IUPAC-namn (1S,2S)-1-(4-metylfenyl)-2-(propan-2-ylamino)propan-1-ol; hydroklorid
LEDER Cl.CC(C)N[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccc(C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D,L-erythro-4'-Methyl-alpha-(1-isopropylaminoethyl) Benzyl alcohol hydrochloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H21NO.ClH/c1-9(2)14-11(4)13(15)12-7-5-10(3)6-8-12;/h5-9,11,13-15H,1-4H3;1H/t11-,13+;/m0./s1
Formel vikt 243.139