Läs mer
D,L-erytro-4'-metyl-alfa-(1-isopropylaminoetyl) bensylalkoholhydroklorid, TRC
Produktkod. 30179164
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179164 1 g
30179009 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179164 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3145001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13549-69-4
Molekylformel C13 H21 N O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 243.77
IUPAC-namn (1S,2S)-1-(4-metylfenyl)-2-(propan-2-ylamino)propan-1-ol; hydroklorid
LEDER Cl.CC(C)N[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccc(C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D,L-erythro-4'-Methyl-alpha-(1-isopropylaminoethyl) Benzyl alcohol hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H21NO.ClH/c1-9(2)14-11(4)13(15)12-7-5-10(3)6-8-12;/h5-9,11,13-15H,1-4H3;1H/t11-,13+;/m0./s1
Formel vikt 243.139