missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(D,L)-erythro-alpha-Phenyl-2-piperidineacetamide, TRC

Produktkod. 17972285
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972285 500 mg
17910485 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17972285 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP335975500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 50288-63-6
Molekylformel C13 H18 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 218.29
Synonym (2RS)-2-Phenyl-2-[(2SR)-piperidin-2-yl]acetamide, (αR,2S)-rel-α-Phenyl-2-piperidineacetamide, Methylphenidate Hydrochloride Imp. D (EP)
IUPAC-namn (2R)-2-phenyl-2-[(2S)-piperidin-2-yl]acetamide
LEDER NC(=O)[C@@H]([C@@H]1CCCCN1)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (D,L)-erythro-alpha-Phenyl-2-piperidineacetamide
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-3,6-7,11-12,15H,4-5,8-9H2,(H2,14,16)/t11-,12+/m0/s1
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 218.1419
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.