Läs mer
D,L-Ethionine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-Ethionine |
| CAS | 67-21-0 |
| Molekylformel | C6 H13 N O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9) |
| LEDER | CCSCCC(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-ethylsulfanylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.24 |
| Formel vikt | 163.0667 |