missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D,L-Gabaculine, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-Gabaculine, Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10);1H |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 175.04 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?