Läs mer
D, L-m-Tyrosin, TRC
Produktkod. 30450167
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30450167 500 mg
1 options
Produktkod. 30450167 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT910000500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D,L-m-Tyrosine
CAS 775-06-4
Molekylformel C9 H11 N O3
Kvantitet 500 mg
Synonym Phenylalanine','3-hydroxy-, DL-Phenylalanine','3-hydroxy-, m-Tyrosine','DL- (8CI), 3-Hydroxyphenylalanine, 2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, 2-Azaniumyl-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate, DL-3-(m-Hydroxyphenyl)alanine, DL-3-Hydroxyphenylalanine, DL-Metatyrosine, DL-m-Hydroxyphenylalanine, DL-m-Tyrosine, DL-α-m-Tyrosine, Metatyrosine, NSC 89304, m-DL-Tyrosine, m-Hydroxyphenylalanine, m-Tyrosine, meta-Tyrosine, α-Amino-3-hydroxybenzenepropanoic acid, α-Amino-β-(m-hydroxyphenyl)propionic acid
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
LEDER NC(Cc1cccc(O)c1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3-(3-hydroxyfenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 181.19
Formel vikt 181.0739