Läs mer
d,l-Metamfepramon. HCl, 1 mg/ml i acetonitril/vatten: 1/1 (som fri bas), Lipomed
Beskrivning
d,l-Metamfepramon. HCl, 1 mg/ml i acetonitril/vatten: 1/1 (som fri bas)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride) |
| CAS | 10105-90-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C11 H15 N O . Cl H |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Dimethylcathinone Hydrochloride, N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride, Metamfepramone Hydrochloride, 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (9 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-(dimetylamino)-1-fenylpropan-1-one; hydroklorid |
| Visa mer |