Läs mer
d,l-Metamfepremon.HCl, Lipomed
Produktkod. 30462857
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30462857 50 mg
1 options
Produktkod. 30462857 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMMAF1548HC50
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
d,l-Metamfepramon.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
CAS 10105-90-5
Analyt- eller komponentnamn N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H15 N O . Cl H
Synonym Dimethylcathinone Hydrochloride, N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride, Metamfepramone Hydrochloride, 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (9 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)-1-fenylpropan-1-one; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 213.7
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 213,092 g/mol