Läs mer
D,L-Mevalonic Acid-d3 Dicyclohexylamine Salt, TRC
Produktkod. 30133458
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133458 10 mg
17918509 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30133458 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33902210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1329796-98-6
Molekylformel C18H32D3NO4
Molekylvikt (g/mol) 332.49
Synonym 3,5-Dihydroxy-3-(methyl-d3) Pentanoic Acid Dicyclohexylamine Salt, Hiochic Acid-d3 Dicyclohexylamine Salt, 3,5-Dihydroxy-3-(methyl-d3)valeric Acid Dicyclohexylamine Salt, 2,4-Dideoxy-3-C-(methyl-d3)
IUPAC-namn dicyclohexylamine 3,5-dihydroxy-3-(methyl-d3)pentanoate
LEDER OCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])CC(O)=O.C1(CCCCC1)NC2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D,L-Mevalonic Acid-d3 Dicyclohexylamine Salt
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H23N.C6H12O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h11-13H,1-10H2;7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/i;1D3
Formel vikt 332.28