Läs mer
D,L-Mevalonic Acid Dicyclohexylammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-Mevalonic Acid Dicyclohexylammonium Salt |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23N.C6H12O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h11-13H,1-10H2;7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| Formel vikt | 329.2566 |