missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D,L-Mevalonic Acid Dicyclohexylammonium Salt, TRC

Produktkod. 30480033
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480033 100 mg
30472495 50 mg
30472496 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30480033 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM339020100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1215802-31-5
Molekylformel C18H35NO4
Molekylvikt (g/mol) 329.47
Synonym 3,5-Dihydroxy-3-(methyl) Pentanoic Acid Dicyclohexylammonium Salt, Hiochic Acid Dicyclohexylammonium Salt, 3,5-Dihydroxy-3-(methyl)valeric Acid Dicyclohexylammonium Salt, MK 91, MVA, MVS, (RS)-Mevalonic Acid Dicyclohexylammonium Salt
IUPAC-namn N-cyclohexylcyclohexanamine;3,5-dihydroxy-3-methylpentanoic acid
LEDER CC(O)(CCO)CC(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D,L-Mevalonic Acid Dicyclohexylammonium Salt
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H23N.C6H12O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h11-13H,1-10H2;7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Formel vikt 329.2566
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.