missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D,L-Mevalonic Acid Lactone-d3, TRC

Produktkod. 30474098
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474098 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30474098 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33902710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D,L-Mevalonic Acid Lactone-d3
CAS 61219-76-9
Molekylformel C6 2H3 H7 O3
Kvantitet 10 mg
Synonym 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-(methyl-d3)-, Tetrahydro-4-hydroxy-4-(methyl-d3)-2H-pyran-2-one, (±)-Mevalolactone-d3, (±)-Mevalonolactone-d3, DL-Mevalonic acid lactone-d3, DL-Mevalonic acid Δ-lactone-d3, DL-Mevalonolactone-d3, β-Hydroxy-β-(methyl-d3)-Δ-valerolactone, (±)-Mevalolactone-D3 (methyl-D3)
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1
IUPAC-namn 4-hydroxy-4-(trideuteriomethyl)oxan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 133.16
Formel vikt 133.0818
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.