Läs mer
D, L-mevalonsyra lakton, TRC
Produktkod. 30478923
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30478923 500 mg
1 options
Produktkod. 30478923 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM339025500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Mevalonic Acid Lactone
CAS 674-26-0
Molekylformel C6 H10 O3
Kvantitet 500 mg
Synonym 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, (±)- (8CI), Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2H-pyran-2-one, (RS)-Mevalonolactone, (±)-Mevalolactone, (±)-Mevalonolactone, DL-Mevalonic acid lactone, DL-Mevalonic acid Δ-lactone, DL-Mevalonolactone, MVSL, Mevalolactone, Mevalonic acid lactone, Mevalonic acid Δ-lactone, Mevalonic lactone, Mevalonolactone, NSC 90804, β-Hydroxy-β-methyl-Δ-valerolactone
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3
LEDER CC1(O)CCOC(=O)C1
IUPAC-namn 4-hydroxy-4-metyloxan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 130.14
Formel vikt 130.063