Läs mer
D,L-N,N-Didesmethyl-N-(4-methoxyphenethyl) Venlafaxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-[(2-(4-methoxyphenyl)ethyl)amino]ethyl]cyclohexanol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33NO3/c1-27-21-10-6-19(7-11-21)14-17-25-18-23(24(26)15-4-3-5-16-24)20-8-12-22(28-2)13-9-20/h6-13,23,25-26H,3-5,14-18H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 383.246 |