Läs mer
D,L-N,N-Didesmetyl-O-desmetyl Venlafaxin Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30132556
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30132556 2.5 mg 2.5mg
30133970 5 mg -
30011823 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132556 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4409702.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135308-76-8
Molekylformel C14H22ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 271.78
Synonym Phenol, 4-[2-amino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Phenol, 4-[2-amino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Wy 46965
LEDER Cl.NCC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D,L-N,N-Didesmethyl-O-desmethyl Venlafaxine Hydrochloride
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c15-10-13(11-4-6-12(16)7-5-11)14(17)8-2-1-3-9-14;/h4-7,13,16-17H,1-3,8-10,15H2;1H