Läs mer
D,L-N,N-Didesmethyl-O-desmethyl Venlafaxine, TRC
Produktkod. 30374315
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30374315 25 mg -
30380585 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30374315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44094525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149289-29-2
Molekylformel C14 H21 N O2
Molekylvikt (g/mol) 235.32
Synonym Phenol, 4-[2-amino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, 4-[2-Amino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, 1-[2-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]cyclohexanol, O-Desmethyl-N,N-didesmethylvenlafaxine, Tridesmethylvenlafaxine
IUPAC-namn 4-[2-amino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol
LEDER NCC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Specifica
Kemiskt namn eller material D,L-N,N-Didesmethyl-O-desmethyl Venlafaxine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21NO2/c15-10-13(11-4-6-12(16)7-5-11)14(17)8-2-1-3-9-14/h4-7,13,16-17H,1-3,8-10,15H2
Formel vikt 235.1572
Procent renhet >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.