Läs mer
D,L-N,N-Didesmethyl-O-desmethyl Venlafaxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-N,N-Didesmethyl-O-desmethyl Venlafaxine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2/c15-10-13(11-4-6-12(16)7-5-11)14(17)8-2-1-3-9-14/h4-7,13,16-17H,1-3,8-10,15H2 |
| Formel vikt | 235.1572 |
| Procent renhet | >95% |