Läs mer
D,L-O-Desmetylvenlafaxin-d6 (100 μg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30392412
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30392412 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30392412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT11971X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6
CAS 1020719-35-0
Molekylformel C16H19D6NO2
Kvantitet 1 mL
Synonym 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclo-hexyl)ethyl]phenol-d6
InChI formel InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2
LEDER OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(O)C=C2
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-[2-(dimetylamino)-1-(4-hydroxyfenyl)etyl]cyklohexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 269.41
Formel vikt 269.2262
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6 100 μg/mL