Läs mer
D,L-O-Desmetylvenlafaxin-d6, TRC
Produktkod. 30361138
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30361138 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30361138 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29650210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6
CAS 1020719-35-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C16H19D6NO2
Kvantitet 10 mg
Synonym 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclo-hexyl)ethyl]phenol-d6
InChI formel InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2
LEDER OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(O)C=C2
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-[2-(dimetylamino)-1-(4-hydroxyfenyl)etyl]cyklohexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 269.41
Formel vikt 269.2262