Läs mer
D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-O-Desmethylvenlafaxine-D6 |
| CAS | 1062605-69-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 2H6 H19 N O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | O-Desmethylvenlafaxine-D6 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4-[2-[bis(trideuteriomethyl)amino]-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.41 |
| Visa mer |