Learn More
D,L-O-Desmetylvenlafaxin-d6, TRC
Product Code. 30354253
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
Product Code. Kvantitet
30354253 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30354253 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD2965021MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6
CAS 1020719-35-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C16H19D6NO2
Kvantitet 1 mg
Synonym 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclo-hexyl)ethyl]phenol-d6
InChI formel InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2
LEDER OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(O)C=C2
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-[2-(dimetylamino)-1-(4-hydroxyfenyl)etyl]cyklohexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 269.41
Formel vikt 269.2262