Läs mer
D,L-O-Desmethyl Venlafaxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethylvenlafaxine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 263.1885 |
| Procent renhet | >95% |