Läs mer
D, L-o-Tyrosin, TRC
Produktkod. 30454398
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30454398 1 g
1 options
Produktkod. 30454398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8999801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D,L-o-Tyrosine
CAS 2370-61-8
Molekylformel C9 H11 N O3
Kvantitet 1 g
Synonym Phenylalanine','2-hydroxy-, DL-Phenylalanine','2-hydroxy-, o-Tyrosine','DL- (8CI), 2-Hydroxyphenylalanine, (±)-o-Tyrosine, 2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid, 2-Azaniumyl-3-(2-hydroxyphenyl)propanoate, DL-2-Hydroxyphenylalanine, DL-o-Tyrosine, NSC 72345, Ortho-tyrosine, o-DL-Tyrosine, o-Tyrosine, DL-α-Amino-β-(o-hydroxyphenyl)propionic acid
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)
LEDER NC(Cc1ccccc1O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3-(2-hydroxyfenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 181.19
Formel vikt 181.0739