Läs mer
D,L-Pantolactone, Mikromol™
Beskrivning
D,L-Pantolacton
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Pantolactone |
| CAS | 79-50-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | DL-Pantolactone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H10 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (±)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, D,L-Pantolactone, DL-Pantolactone, (+/-)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, Calcium Pantothenate Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)COC(=O)C1O |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-4,4-dimetyloxolan-2-one |
| Visa mer |