Learn More
D,L-Pantolactone, Mikromol™
Beskrivelse
D,L-Pantolactone
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | DL-Pantolactone |
| CAS | 79-50-5 |
| Analyte or Component Names | DL-Pantolactone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C6 H10 O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (±)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, D,L-Pantolactone, DL-Pantolactone, (+/-)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, Calcium Pantothenate Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)COC(=O)C1O |
| IUPAC Name | 3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?