missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
d,l-Pheniramine.maleate, Lipomed
Beskrivning
d,l-Pheniramine.maleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pheniramine Maleate |
| CAS | 132-20-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pheniramine Maleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H20 N2 . C4 H4 O4 |
| Synonym | Brompheniramine Maleate Imp. C (EP), Brompheniramine Imp. C (EP), Dexchlorpheniramine Maleate Imp. A (EP), Dexchlorpheniramine Imp. A (EP), (3 RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1) |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;N,N-dimethyl-3-phenyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?