Läs mer
d,l-Propranolol.HCl, Lipomed
Produktkod. 30457919
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457919 10 mg
1 options
Produktkod. 30457919 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPPN1209HC10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
d,l-Propranolol.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propanolol Hydrochloride
CAS 318-98-9
Analyt- eller komponentnamn Propanolol Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H21 N O2 . Cl H
Synonym 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, (+/-)-Propranolol hydrochloride, (R,S)-Propranolol hydrochloride, (RS)-Propranolol hydrochloride, 1-(1-Naphthoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthoxy)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol hydrochloride, Anaprilin, Anapriline, Angilol, Apsolol, Avlocardyl, Bedranol, Beprane, Berkolol, Beta-Neg, Beta-Tablinen, Beta-Timelets, Cardinol, Caridolol, DL-Anapriline, DL-Propranolol hydrochloride, Deralin, Docitan, Dociton, Duranol, Efektolol, Elbol, Frekven, ICI 45520, Inderal, Inderal LA, Indobloc, Intermigran, Kemi S, NSC 91523, Naprilin, Obsidan, Oposim, Prano-Puren, Prophylux, Propranolol chloride, Propranolol hydrochloride, Propranur, Propraratiopharm, Pylapron, Rapynogen, Sagittol, Servanolol, Sloprolol, Sumial, Tesnol, dl-Propranolol hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 1-nafthalen-1-yloxi-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 295.8
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 295,1339 g/mol