Läs mer
D,L-Serine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-Serine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 5619-04-5 |
| Molekylformel | C4H9NO3.HCl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Methyl 2-Amino-3-hydroxypropanoate Hydrochloride, Methyl D,L-Serinate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COC(=O)C(N)CO |
| IUPAC-namn | methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.58 |
| Formel vikt | 155.0349 |