Läs mer
D,L-Sulforaphane-D8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-Sulforaphane-d8 |
| CAS | 836682-32-7 |
| Molekylformel | C6H3D8NOS2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)-butane-d8, 4-Methylsulfinylbutyl Isothiocyanate-d8, Sulforaphan-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | CS(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N=C=S)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.34 |
| Formel vikt | 185.0784 |