missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D,L-Sulforaphane Glutathione, TRC

Produktkod. 30136013
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136013 10 mg
30133156 5 mg
30011320 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136013 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS69943010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 289711-21-3
Molekylformel C16 H28 N4 O7 S3
Molekylvikt (g/mol) 484.61
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-3-(4-methylsulfinylbutylcarbamothioylsulfanyl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
LEDER CS(=O)CCCCNC(=S)SC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D,L-Sulforaphane Glutathione
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H28N4O7S3/c1-30(27)7-3-2-6-18-16(28)29-9-11(14(24)19-8-13(22)23)20-12(21)5-4-10(17)15(25)26/h10-11H,2-9,17H2,1H3,(H,18,28)(H,19,24)(H,20,21)(H,22,23)(H,25,26)/t10-,11-,30?/m0/s1
Formel vikt 484.112
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.