missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D,L-Sulforaphane-L-cysteine, TRC

Produktkod. 30138511
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138511 10 mg
30134482 100 mg
17959524 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138511 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS69941010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 364083-21-6
Molekylformel C9 H18 N2 O3 S3
Molekylvikt (g/mol) 298.45
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(4-methylsulfinylbutylcarbamothioylsulfanyl)propanoic acid
LEDER CS(=O)CCCCNC(=S)SC[C@H](N)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D,L-Sulforaphane-L-cysteine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H18N2O3S3/c1-17(14)5-3-2-4-11-9(15)16-6-7(10)8(12)13/h7H,2-6,10H2,1H3,(H,11,15)(H,12,13)/t7-,17?/m0/s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 298.048
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.