Läs mer
D,L-Sulforaphane N-Acetyl-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Sulforaphane-N-acetyl-L-cysteine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N2O4S3/c1-8(14)13-9(10(15)16)7-19-11(18)12-5-3-4-6-20(2)17/h9H,3-7H2,1-2H3,(H,12,18)(H,13,14)(H,15,16)/t9-,20?/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 340.0585 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |