Läs mer
D,L-Sulforaphane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Sulforaphane |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3 |
| Formel vikt | 177.0282 |