Läs mer
(D,L)-threo-alpha-Phenyl-2-piperidineacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-Phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-3,6-7,11-12,15H,4-5,8-9H2,(H2,14,16)/t11-,12-/m1/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 218.1419 |
| Frakt skick | Room Temperature |