Läs mer
D,L-Tosylisopropylideneglycerol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-Tosylisopropylideneglycerol-d5 |
| CAS | 1330076-68-0 |
| Molekylformel | C13H13D5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol 4-(4-Methylbenzenesulfonate)-d5, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol p-Toluenesulfonate-d5, (+/-)-1,2-(Isopropylidene)glycerol 3-(p-Toluenesulfonate)-d5, 1,2-Isopropylidenedioxy-3-tosyloxypropane-d5, Solketal Tosylate-d5, NSC 36147-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3/i8D2,9D2,11D |
| LEDER | [2H]C([2H])(OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)C2([2H])OC(C)(C)OC2([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | [dideuterio-(4,5,5-trideuterio-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl] 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.37 |
| Formel vikt | 291.1189 |