missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D,L-Tryptophan Methyl Ester Benzaldimine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Tryptophan Methyl Ester','Benzaldimine |
| CAS | 19779-75-0 |
| Molekylformel | C19 H18 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O2/c1-23-19(22)18(20-12-14-7-3-2-4-8-14)11-15-13-21-17-10-6-5-9-16(15)17/h2-10,12-13,18,21H,11H2,1H3/b20-12+/t18-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)\N=C\c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-[(E)-benzylideneamino]-3-(1H-indol-3-yl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.36 |
| Formel vikt | 306.1368 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?