Läs mer
D, L-Tryptofan, TRC
Produktkod. 30450782
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30450782 5 g
1 options
Produktkod. 30450782 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT9472005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Tryptophan
CAS 54-12-6
Molekylformel C11 H12 N2 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Tryptophan, N-Acetyltryptophan Imp. A (EP), DL-Tryptophan, Tryptophan','DL- (8CI), (RS)-Tryptophan, (±)-Tryptophan, 1H-Indole-3-alanine, DL-Tryptophan, DL-α-Amino-3-indolepropionic acid, NSC 13118
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
LEDER NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 204.23
Formel vikt 204.0899