Läs mer
D,L-Tryptophanamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-Tryptophanamide Hydrochloride |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O.ClH/c12-9(11(13)15)5-7-6-14-10-4-2-1-3-8(7)10;/h1-4,6,9,14H,5,12H2,(H2,13,15);1H |
| Formel vikt | 239.0825 |