Läs mer
D,L-Venlafaxin-d6 (100 μg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30391109
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30391109 5 x 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30391109 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT13575X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D,L-Venlafaxine-d6
CAS 1020720-02-8
Molekylformel C17H21D6NO2
Kvantitet 5 x 1 mL
Synonym 1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol-d6
InChI formel InChI=1S/C17H27NO2/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3/i4D2,5D2,6D2
LEDER OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(OC)C=C2
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-[2-(dimetylamino)-1-(4-metoxyfenyl)etyl]cyklohexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 283.44
Formel vikt 283.2418
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) D,L-Venlafaxine-d6 100 μg/mL