Läs mer
D,L-Venlafaxin-d6, TRC
Produktkod. 30456756
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30456756 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30456756 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV1199975MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D,L-Venlafaxine-d6
CAS 1020720-02-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17H21D6NO2
Kvantitet 5 mg
Synonym 1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol-d6
InChI formel InChI=1S/C17H27NO2/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3/i4D2,5D2,6D2
LEDER OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(OC)C=C2
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-[2-(dimetylamino)-1-(4-metoxyfenyl)etyl]cyklohexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 283.44
Formel vikt 283.2418