Läs mer
D, L-Venlafaxin, hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Venlafaxine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 313.1809 |
| Procent renhet | >95% |