Läs mer
D,L-Venlafaxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Venlafaxin |
| CAS | 93413-69-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 H27 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cyclohexanol','1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, Cyclohexanol','1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-','(±)-, 1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol, (±)-Venlafaxine, Kanghong, Trevilor, Velafax, Venlafaxine, Venlafaxine XR, Venlafexine, Venlor, D,L-Venlafaxine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO2/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.4 |
| Visa mer |