Läs mer
D-Mjölksyra
Produktkod. 15454359
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454359 250 mg 250mg
15444359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61871.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3488.40 SEK
    2836.65 SEK / 250mg
    Save 651.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Användbar kiral synthon, byggsten för depsipeptider | CAS: 10326-41-7 | C3H6O3 | 90,078 g/mol
D-(-)-mjölksyra är en användbar biokemikalie för proteomikforskning. Det används också vid framställning av kiralt läkemedel och vid kemisk syntes. Mjölksyra används som reagens vid organisk syntes (vid tillverkning av lim). Det används i läder-, textil- och garvningsindustrin. Det kan användas som ett mjukningsmedel, en katalysator eller ett surgörande medel. Mjölksyra har till och med använts som smakämne vid tillverkning av tobaksprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-(-)-Mjölksyra är en användbar biokemikalie för proteomikforskning. Det används också vid framställning av kiralt läkemedel och vid kemisk syntes. Mjölksyra används som reagens vid organisk syntes (vid tillverkning av lim). Det används i läder-, textil- och garvningsindustrin. Det kan användas som ett mjukningsmedel, en katalysator eller ett surgörande medel. Mjölksyra har till och med använts som smakämne vid tillverkning av tobaksprodukter.
Löslighet Lösligt i vatten
(50mg/ml)
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur -20 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10326-41-7
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.078
MDL-nummer MFCD00068313
InChI-nyckel JVTAAEKCZFNVCJ-UWTATZPHSA-N
Synonym d-lactic acid, r-2-hydroxypropanoic acid, r-lactic acid, --lactic acid, 2r-2-hydroxypropanoic acid, d-lactate, r---lactic acid, r-lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, 2r, d-milchsaeure
PubChem CID 61503
ChEBI CHEBI:42111
IUPAC-namn (2R)-2-hydroxipropansyra
LEDER CC(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Lactic acid
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation −0,4° (c=8 i vatten)
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Beilstein 1720254
Merck Index 14,5335
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml)
Formel vikt 90.08
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D-Lactic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-Lactic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.